142785-25G
142785-5G
BT142785-25GEA
81
USD
InStock
BT142785-25G
BT142785-5G
2'-Hydroxychalcone ≥98%
2'-Hydroxychalcone
CAS: 1214-47-7; EC No: 214-928-0; MDL No: MFCD00016441; RTECS: UD5579400
Crystalline; Molecular Formula: C15H12O2; MW: 224.25
- RTECS: UD5579400
- Crystalline