213265-1KG
213265-250G
BT213265-1KGEA
48.31
USD
InStock
BT213265-1KG
BT213265-250G
Ammonia solution 28,0 - 30,0% ACS
Ammonia solution
CAS: 1336-21-6; EC No: 215-647-6; MDL No: MFCD00066650
UN No: UN2672; Haz Class: 8; Packing Group: III
Liquid; Linear Formula: NH4OH; MW: 35.05
Density (g/mL): 0.9